Få mere at vide
Decahydronaphthalen, cis + trans, 98%
Artikelnummer. 11441578
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
100ml
2500ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441578 500 mL 500ml
11324529 100 mL 100ml
11451578 2500 mL 2500ml
11461578 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11441578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13883.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138,254 g/mol
Decahydronaphthalen er meget udbredt som et industrielt opløsningsmiddel til harpikser og brændstoftilsætningsstoffer. Det er en erstatning for terpentin i lakker, skosværte og voks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Decahydronaphthalen er meget udbredt som et industrielt opløsningsmiddel til harpikser og brændstoftilsætningsstoffer. Det er en erstatning for terpentin i lakker, skosværte og voks.
Opløselighed
Blandbar med acetone, benzen, ether, methanol, anilin, decalin, chloroform, butanol og ethanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Luft-, lys- og varmefølsom. Varme og lys fremskynder peroxiddannelsen. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-17-8
Molekylær formel C10H18
Molekylvægt (g/mol) 138.254
MDL nummer MFCD00004130
InChI nøgle NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC navn 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalen
SMIL C1CCC2CCCCC2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decahydronaphthalene
Navn note Cis + Trans
Smeltepunkt <-45 °C
Tæthed 0.88
Kogepunkt 189 °C til 191 °C
Flammepunkt 57 °C (134 °F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.474
Mængde 500 mL
FN nummer UN1147
Beilstein 878165
Merck Index 14,2846
Opløselighedsinformation Blandet med acetone, benzen, ether, methanol, anilin, decalin, kloroform, butanol og ethanol. Ublandelig med vand.
Formel vægt 138.25
Procent renhed 98%