Få mere at vide
Decahydronaphthalen, 99%, blanding af cis og trans, anhydr, AcroSeal™
Artikelnummer. 11964461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11964461 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
10791432 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11964461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406170010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3190.00 DKK
    1806.00 DKK / 1 L
    Spare 1384.00 DKK
    43% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-17-8
Molekylær formel C10H18
Molekylvægt (g/mol) 138.25
InChI nøgle NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC navn 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalen
SMIL C1CCC2CCCCC2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decahydronaphthalene
Smeltepunkt -31,0 °C
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 187,0 °C
Flammepunkt 58 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (blanding af cis og trans) (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel C10H18
Brydningsindeks 1,4740 til 1,4760
Mængde 1 L
Beilstein 05,III,245
Merck Index 15,285
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig (6 mg/l ved 20 °C). Andre opløseligheder: meget opløselige i acetone, benzen, ether og ethanol
Viskositet 3 mPa (20 °C)
Formel vægt 138.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske