Få mere at vide
Decahydronaphthalen, 98 %, blanding af cis og trans
Artikelnummer. 10792764 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10792764 25 L Metal tromme 25 L
10487290 5 mL Glasflaske 5ml
10315890 500 mL Glasflaske 500ml
10540191 1 L Glasflaske 1 L
10606492 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10792764 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111840250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-17-8
Molekylær formel C10H18
Molekylvægt (g/mol) 138.25
MDL nummer MFCD00004130
InChI nøgle NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC navn 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalen
SMIL C1CCC2CCCCC2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decahydronaphthalene
Navn note Mixture of cis and trans
Smeltepunkt -31.0°C
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 187.0°C
Flammepunkt 58°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Metal tromme
Lineær formel C10H18
Brydningsindeks 1.4740 to 1.4760
Mængde 25 L
Beilstein 05, III, 245
Merck Index 15, 2850
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble (6mg/l at 20°C). Other solubilities: very soluble in acetone,benzene,ether and,ethanol
Viskositet 3 mPa.s (20°C)
Formel vægt 138.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske