Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Decahydronaphthalene |
| Navn note | Blanding af cis og trans |
| Smeltepunkt | -31,0 °C |
| Tæthed | 0.8900g/mL |
| Kogepunkt | 187,0 °C |
| Flammepunkt | 58 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C10H18 |
| Show More |
Safety and Handling
- Decahydronaphthalene, mixture of cis and trans
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.