Få mere at vide
Decahydronaphthalen, 98 %, blanding af cis og trans
Artikelnummer. 10487290 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10487290 5 mL Glasflaske 5ml
10315890 500 mL Glasflaske 500ml
10540191 1 L Glasflaske 1 L
10606492 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10792764 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10487290 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111840050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00 DKK
    267.17 DKK / 5ml
    Spare 8.83 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-17-8
Molekylær formel C10H18
Molekylvægt (g/mol) 138.25
MDL nummer MFCD00004130
InChI nøgle NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC navn 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalen
SMIL C1CCC2CCCCC2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decahydronaphthalene
Navn note Mixture of cis and trans
Smeltepunkt -31.0°C
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 187.0°C
Flammepunkt 58°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H18
Brydningsindeks 1.4740 to 1.4760
Mængde 5 mL
Beilstein 05, III, 245
Merck Index 15, 2850
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble (6mg/l at 20°C). Other solubilities: very soluble in acetone,benzene,ether and,ethanol
Viskositet 3 mPa.s (20°C)
Formel vægt 138.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.