Få mere at vide
Decahydronaphthalen, 98 %, blanding af cis og trans
Artikelnummer. 10315890 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10315890 500 mL Glasflaske 500ml
10487290 5 mL Glasflaske 5ml
10540191 1 L Glasflaske 1 L
10606492 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10792764 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10315890 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 111845000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 DKK
    520.16 DKK / 500ml
    Spare 49.84 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-17-8
Molekylær formel C10H18
Molekylvægt (g/mol) 138.25
MDL nummer MFCD00004130
InChI nøgle NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC navn 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalen
SMIL C1CCC2CCCCC2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decahydronaphthalene
Navn note Blanding af cis og trans
Smeltepunkt -31,0 °C
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 187,0 °C
Flammepunkt 58 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H18
Brydningsindeks 1,4740 til 1,4760
Mængde 500 mL
Beilstein 05, III, 245
Merck Index 15, 2850
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig (6 mg/l ved 20 °C). Andre opløseligheder: meget opløselige i acetone, benzen, ether og ethanol
Viskositet 3 mPa (20 °C)
Formel vægt 138.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decahydronaphthalene, mixture of cis and trans
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Decahydronaphthalene