Få mere at vide
Decaglycerin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decaglycerin |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C30H62O21/c31-1-21(33)3-43-5-23(35)7-45-9-25(37)11-47-13-27(39)15-49-17-29(41)19-51-20-30(42)18-50-16-28(40)14-48-12-26(38)10-46-8-24(36)6-44-4-22(34)2-32/h21-42H,1-20H2 |