Få mere at vide
Decafluorobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30367533
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30367533 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30367533 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD210630100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decafluorobiphenyl
CAS 434-90-2
Molekylær formel C12 F10
Mængde 100 mg
Synonym Biphenyl, decafluoro- (6CI,8CI), 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decafluoro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decafluorobiphenyl, Decafluorobiphenyl, Decafluorodiphenyl, NSC 97070, Perfluorobiphenyl
InChI formel InChI=1S/C12F10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
SMIL Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentafluor-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 334.11
Formel vægt 333.984