Få mere at vide
Decachlorobiphenyl 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PCB No. 209 |
| CAS | 2051-24-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | PCB No. 209 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 Cl10 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decachloro-, Biphenyl, decachloro- (6CI,7CI,8CI), 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4', 5,5',6,6'-Decachlorobiphenyl, CB 209, DCB, Decachlorobiphenyl, PCB 209, Perchlorobiphenyl |
| InChI formel | InChI=1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16 |
| SMIL | Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl |
| Vis mere |