Få mere at vide
Thermo Scientific™ DECACELL™ Kuvetter
Artikelnummer. 17886905 Shop alle Thermo Scientific produkter
Artikelnummer. 17886905 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 986540TS
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Reducer reagensforbruget og omkostningerne pr. analyse og forbedre testpræcisionen, -nøjagtigheden og pålideligheden.
Forbedre testpræcision, nøjagtighed, pålidelighed og pris pr. analyse med det billige engangsprodukt DECACELL™ kuvetter.
Kuvetter til hurtigere og mere omkostningseffektive analyser
  • Reducer prøve- og reagensforbruget med lavt volumen, 2 240—μ L kuvetter
  • Forbedre gennemløbet ved at minimere behovet for rengøring
  • Minimer overførsel og krydskontaminering
  • Reducer affaldsproduktionen
  • Opnå lavere omkostninger pr. analyse
Tekniske data
Type Kuvette
Oversigt DECACELL™ Kuvetter
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Kapacitet (metrisk) 2 til 240μ L
Mængde En æske med 540 kuvetter med hver 10 celler
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Gallery™ og Gallery™ Plus diskrete analysatorer
Til brug med (applikation) Automatiseret vådkemisk analyse