missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Decabromodiphenylethane, TRC

Artikelnummer. 30008458
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008458 25 g
17990705 10 mg
17984355 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008458 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD21280025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 84852-53-9
Molekylær formel C14 H4 Br10
Molekylvægt (g/mol) 971.22
Synonym 1,1'-(1,2-Ethanediyl)bis[2,3,4,5,6-pentabromobenzene], 1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethane, 1,2-Bis(pentabromophenyl)ethane, Bis(pentabromophenyl)ethane, CG 801, Decabromodiphenylethane, Decadiphenyl 8010, Ethylenebis(pentabromobiphenyl), Ethylenebispentabromobenzene, F 8010, FCP 801, FR 105, FR 1410, Firemaster 2100, Planelon BDE, RDT 3, RDT 3K, S 8010, Saytex 4010, Saytex 8010, Yabao 8010
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentabromo-6-[2-(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethyl]benzene
SMIL Brc1c(Br)c(Br)c(CCc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(pentabromophenyl)ethane
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H4Br10/c15-5-3(6(16)10(20)13(23)9(5)19)1-2-4-7(17)11(21)14(24)12(22)8(4)18/h1-2H2
Formel vægt 961.2147
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.