Få mere at vide
Decaborane, TRC
Artikelnummer. 30367310
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30367310 2.5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30367310 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2005002.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decaborane
CAS 17702-41-9
Mængde 2.5 g
Molekylær formel B10H14
Synonym Boron hydride (B10H14), Decaborane(14), Decaborane (B10H14), NSC 39828, Tetradecahydrodecaborane, nido-Decaborane(14)
InChI formel InChI=1S/B10H14/c1-3-5-2-6-4(1)7(3)9(3,5)8(5,6)10(4,6)7/h3-10H,1-2H3
SMIL [BH]123([BH]456[BH]27([H][BH]7389)[H]6)[BH]%10%118[BH]%12%13%14[BH]%1014[BH]%12%155[BH]%13%16([H]%15)[BH]%11%149[H]%16
Molekylvægt (g/mol) 122.22
Formel vægt 124.2026