missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deca-2,4,6,8-tetraenal, TRC

Artikelnummer. 30362648
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362648 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22500025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deca-2,4,6,8-tetraenal
CAS 40650-87-1
Molekylær formel C10 H12 O
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H,1H3/b3-2+,5-4+,7-6+,9-8+
SMIL C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=O
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E)-deca-2,4,6,8-tetraenal
Molekylvægt (g/mol) 148.2
Formel vægt 148.0888
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.