Få mere at vide
Debutylpiperidine Tirofiban, TRC
Artikelnummer. 30367776
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30367776 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30367776 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD209750100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (2S)-2-(butylsulfonylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
CAS 149490-60-8
Molekylær formel C13 H19 N O5 S
Mængde 100 mg
Synonym Tirofiban Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H19NO5S/c1-2-3-8-20(18,19)14-12(13(16)17)9-10-4-6-11(15)7-5-10/h4-7,12,14-15H,2-3,8-9H2,1H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1
SMIL CCCCS(=O)(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-(butylsulfonylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 301.36
Formel vægt 301.0984