Få mere at vide
Debromo Chloro Nicergoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloronicergoline |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26ClN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1 |
| Formel vægt | 439.1663 |