Få mere at vide
Deblock trichloroacetic acid soln., 3% w/w in dichloromethane
Mængde:
200 mL
450 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
200ml
450ml
Beskrivelse
Opløsningsmiddel specielt renset og analyseret til bioteknologiske anvendelser, herunder peptid- og oligonukleotidsyntese
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløsningsmiddel specielt renset og analyseret til bioteknologiske anvendelser, herunder peptid- og oligonukleotidsyntese.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deblock trichloroacetic acid soln. |
| Farve | Farveløs |
| MDL nummer | MFCD00004177 |
| FN nummer | UN2810 |
| Koncentration | 3% w/w in dichloromethane |
| Tæthed | 1.325 |
| Synonym | DEBLK soln. |
| Mængde | 2.5 L |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Deblock trichloroacetic acid soln., 3% in dichloromethane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Dichloromethane, Trichloroacetic acid