Få mere at vide
Deblock trichloroacetic acid soln., 3% w/w in dichloromethane
Mængde:
200 ml
450 ml
2,5 l
Pakningsstørrelse:
2.5 L
200ml
450ml
Beskrivelse
Opløsningsmiddel specielt renset og analyseret til bioteknologiske anvendelser, herunder peptid- og oligonukleotidsyntese
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløsningsmiddel specielt renset og analyseret til bioteknologiske anvendelser, herunder peptid- og oligonukleotidsyntese.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deblock trichloroacetic acid soln. |
| Farve | Farveløs |
| MDL nummer | MFCD00004177 |
| FN nummer | UN2810 |
| Koncentration | 3% w/w in dichloromethane |
| Tæthed | 1.325 |
| Synonym | DEBLK soln. |
| Mængde | 450 ml |
| Fysisk form | Væske |