Få mere at vide
Cytiva Deaza dGTP
Artikelnummer. 10146044 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
2μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10146044 2μ m Hver
1 options
Artikelnummer. 10146044 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 27209002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2785.00 DKK
    2601.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 184.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Reducer båndkompressioner i sekventeringsgeler. Deaza dGTP bruger nukleotidanaloger i sekventeringsblandingerne for at reducere kompressioner.
Båndkompressioner er tvetydige båndmønstre på sekventeringsgeler forårsaget af stabile intra-streng sekundære strukturer, som ikke er fuldstændig denatureret under elektroforese. Deres forekomst kan reduceres ved at substituere nukleotidanaloger i sekventeringsblandingerne. For at løse G-båndskomprimeringer, brug 7-deaza dGTP (cd 7 GTP).
Ordreinfo
Leveres som praktiske løsninger og leveres i renset vand som 5 mM opløsninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Væske
pH 7 og 7.5
Koncentration 5 mM
Mængde 2μ m
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) Reducerer b og kompression i sekventeringsgeler
Identificativo prodotto
  • 7-Deaza-2'-Deoxyguanosine 5'-Triphosphate, 5mM Solution (c7dGTP), 2
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-100% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 100% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.