Beskrivelse
- Svag anionbytter med fremragende flydeegenskaber
- Høj kapacitet til proteiner af alle pI-værdier
- Ionbyttergruppen er diethylaminoethyl, som forbliver ladet og opretholder en konstant høj kapacitet over hele arbejdsområdet, pH 3 til 9
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | 20 mM N-methylpiperazin, 20 mM piperazin, 20 mM L-Histidin, 20 mM Bis-Tris, 20 mM Bis-Tris Propan, 20 mM Triethanolamin, 20 mM Tris, 50 mM N-methyldiethanolamin, 20 mM diethanolamin, 20 mM diethanolamin, 20 mM diethanolamin, 308 methanolamin, ethanolamin, 308, ethanolamin, pH 208. 20 mM ethanolamin, 20 mM piperazin, 20 mM 1,3-diaminopropionat |
| Produkttype | DEAE Sepharose CL-6B medier |
| Mængde | 500 mL |
| Flowhastighed | <150cm/hr. |
| Ligand type | Diethylaminoethyl |
| pH-område | 3 til 9 |
| Partikelstørrelse | 45 til 165 μm |
| Support Type | 6 % tværbundet agarose |
| Indhold og opbevaring | 4 til 30 °C |
| Til brug med (applikation) | Kromatografi i processkala |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- DEAE Sepharose CL-6B
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol