Få mere at vide
Cytiva DEAE Sepharose™ Fast Flow kromatografimedie
Artikelnummer. 10620581 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Emballagemængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Emballagemængde Pakningsstørrelse
10620581 25 ml 25ml
1 options
Artikelnummer. 10620581 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17070910
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til præparative proteinseparationer i både forskning og industrielle applikationer. Cytiva Life Sciences™ DEAE Sepharose™ Fast Flow Chromatography Media kan bruges til indfangning og mellemliggende oprensning af en lang række godkendte biofarmaceutiske produkter.
  • BioProcess medier
  • Svag anionbytter
  • Høj kemisk stabilitet muliggør velafprøvede CIP- og desinfektionsprotokoller
  • Sammensat af tværbundne 6% agaroseperler med diethylaminoethyl (DEAE)
  • Hydrofil natur af basematrix sikrer lave niveauer af ikke-specifik binding
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse på 90 μm
  • pH-stabilitet arbejdsområde fra 2 til 12
  • Pakningsstørrelse på 25 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 mL
Stabilitet Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere: 1 M NaOH, 8 M Urea, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol
Til brug med (applikation) Til præparative proteinseparationer i både forsknings- og industrianvendelser
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
Produkttype DEAE Sepharose Fast Flow Media
Flowhastighed 300 til 600 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Højde (engelsk) Seng 5,9 tommer
Højde (metrisk) Seng 15 cm
Ionisk kapacitet 0,11 til 0,16 mM Cl-/ml
Ionbyttertype Svag anionbytter
Maks. Tryk 100 kPa
Matrix 6 % tværbundet agarose med Dextran overfladeforlængere
pH-område 2 til 12
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Diethylaminoethyl
Emballagemængde 25 ml
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DEAE Sepharose Fast Flow, 25 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol