Få mere at vide
DEAE-Sephadex A-25 Chloride, TRC
Artikelnummer. 30367671
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30367671 5 g
1 options
Artikelnummer. 30367671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1990605G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DEAE-Sephadex A-25 Chloride
CAS 12609-80-2
Mængde 5 g
Synonym DEAE-Sephadex A-25 Chloride