Få mere at vide
DEAE-Sephadex A-25 Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DEAE-Sephadex A-25 Chloride |
| CAS | 12609-80-2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | DEAE-Sephadex A-25 Chloride |