Få mere at vide
Cytiva DEAE-Sephacel™ Medier
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Ionbyttergruppen er diethylaminoethyl, som forbliver ladet og opretholder en konstant høj kapacitet over hele arbejdsområdet, pH 2 til 9
- Eksklusionsgrænse på ca. 1.000.000 dalton for kugleformede proteiner
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | 20 mM N-methylpiperazin, 20 mM piperazin, 20 mM L-Histidin, 20 mM Bis-Tris, 20 mM Bis-Tris Propan, 20 mM Triethanolamin, 20 mM Tris, 50 mM N-methyldiethanolamin, 20 mM diethanolamin, 20 mM diethanolamin, 20 mM diethanolamin, 308 methanolamin, ethanolamin, 308, ethanolamin, pH 208. 20 mM ethanolamin, 20 mM piperazin, 20 mM 1,3-diaminopropionat |
| Produkttype | DEAE Sephacel medier |
| Mængde | 500 mL |
| Flowhastighed | <50cm/hr. |
| Ligand type | Diethylaminoethyl |
| pH-område | 2 til 9 |
| Partikelstørrelse | 40 til 160 μm |
| Support Type | Monoporøs perleformet cellulose |
| Indhold og opbevaring | 4° til 30 °C, 20% Ethanol |
| Til brug med (applikation) | Opretholder konstant høj kapacitet over hele arbejdsområdet |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- DEAE Sephacel, 500 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-66.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 50% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.