Få mere at vide
DEAE-Dextran, chloride Form, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11451002 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451002 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11451002 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219513310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 9015-73-0
MDL nummer MFCD00081561
Synonym Diethylaminoethyl-dextrane
IUPAC navn Diethylaminoethyl dextran
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DEAE-Dextran
Fysisk form Powder
Farve White
Mængde 10 g
Formel vægt 500, 00