Få mere at vide
Thermo Scientific™ Deaktiveret rør
Artikelnummer. 15257508 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
170μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15257508 170μ m Hver
1 options
Artikelnummer. 15257508 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60201390
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Giver inert prøveoverførsel med minimeret analytinteraktion, hvilket sikrer nøjagtige og reproducerbare resultater i gaskromatografi.
  • Udviklet til pålidelig laboratoriepræstation og ensartede resultater
  • Fremstillet for at opfylde Thermo Scientific kvalitetsstandarder
  • Designet til kompatibilitet med almindelige laboratorieinstrumenter og arbejdsgange
  • Hjælper med at forbedre reproducerbarhed og prøveintegritet
  • Velegnet til forskning, analytisk og rutinemæssig laboratorieanvendelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Til brug med 3-Port SilFlow
Type Deaktiveret rør
Diameter (engelsk) Indre 0,007 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,014 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 170μ m
Diameter (metrisk) Udvendig 363μ m
Samlet længde (engelsk) 23,62 tommer
Samlet længde (metrisk) 600 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.