Beskrivelse
Pak din GC-indsprøjtningsportsforing med Thermo Scientific™ deaktiveret glasuld til god homogenisering og fordampning af højtkogende forbindelser i foringen. Glasulden fungerer som en barriere for at forhindre ikke-flygtige prøvematrixforbindelser og septa-partikler i at trænge ind i GC-søjler, hvilket minimerer kontaminering og øger præcision og reproducerbarhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Deaktiveret glasuld 10 g |
| Mængde | 10 g |
| Emballagemateriale | Deaktiveret glasuld |
| Til brug med (udstyr) | GC Liners |