Få mere at vide
Deacetylcephalothin Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deacetylcephalothin Sodium Salt |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O5S2.Na/c17-5-7-6-23-13-10(12(19)16(13)11(7)14(20)21)15-9(18)4-8-2-1-3-22-8;/h1-3,10,13,17H,4-6H2,(H,15,18)(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,13-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 376.0164 |