Få mere at vide
Deacetylcephalothin Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C14H12N2O4S2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.39, 336.38 |
| InChI nøgle | MFCXPAIGTKPWIS-ZWNOBZJWSA-N |
| SMIL | [H][C@]12SCC3=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)CC1=CC=CS1)C(=O)OC3 |
| IUPAC navn | N-[(4R,5R)-3,11-dioxo-10-oxa-6-thia-2-azatricyclo[6.3.0.0²,⁵]undec-1(8)-en-4-yl]-2-(thiophen-2-yl)acetamide |
| Produkttype | Impurity |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |