Få mere at vide
Deacetylcephalothin Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.39 |
| Produkttype | Impurity |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |