missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Deacetyl Racecadotril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl [[(2RS)-2-Benzyl-3-sulfanylpropanoyl]amino]acetate |
| CAS | 81110-69-2 |
| Molekylær formel | C19 H21 N O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-[2-(Mercaptomethyl)-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine phenylmethyl ester, Benzyl [[(2RS)-2-Benzyl-3-sulfanylpropanoyl]amino]acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO3S/c21-18(23-13-16-9-5-2-6-10-16)12-20-19(22)17(14-24)11-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17,24H,11-14H2,(H,20,22) |
| SMIL | SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl 2-[(2-benzyl-3-sulfanylpropanoyl)amino]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.44 |
| Formel vægt | 343.1242 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?