missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deacetyl Racecadotril Disulfide, TRC

Artikelnummer. 30368082
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368082 500 mg
30357326 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368082 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD199020500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 141437-88-9
Molekylær formel C38H40N2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 684.86
Synonym N,N'-[Dithiobis[1-oxo-2-(phenylmethyl)-3,1-propanediyl]]bis-glycine Bis(phenylmethyl) Ester
IUPAC navn benzyl 2-[[2-benzyl-3-[[2-benzyl-3-oxo-3-[(2-oxo-2-phenylmethoxyethyl)amino]propyl]disulfanyl]propanoyl]amino]acetate
SMIL O=C(NCC(OCC1=CC=CC=C1)=O)C(CSSCC(C(NCC(OCC2=CC=CC=C2)=O)=O)CC3=CC=CC=C3)CC4=CC=CC=C4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deacetyl Racecadotril Disulfide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C38H40N2O6S2/c41-35(45-25-31-17-9-3-10-18-31)23-39-37(43)33(21-29-13-5-1-6-14-29)27-47-48-28-34(22-30-15-7-2-8-16-30)38(44)40-24-36(42)46-26-32-19-11-4-12-20-32/h1-20,33-34H,21-28H2,(H,39,43)(H,40,44)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.