Få mere at vide
Deacetyl-O-demethyl Diltiazem Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deacetyl-O-demethyl Diltiazem Hydrobromide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O3S.BrH/c1-20(2)11-12-21-15-5-3-4-6-16(15)25-18(17(23)19(21)24)13-7-9-14(22)10-8-13;/h3-10,17-18,22-23H,11-12H2,1-2H3;1H/t17-,18+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 438.0613 |