missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deacetyl-O-demethyl Diltiazem Hydrobromide, TRC

Artikelnummer. 30361842
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361842 500 mg
30364385 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361842 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD198930500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 142926-10-1
Molekylær formel C19H23BrN2O3S
Molekylvægt (g/mol) 439.37
Synonym (2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrobromide, Deacetyl-O-demethyl-d-diltiazem Hydrobromide, Deacetyl-O-demethyldiltiazem Hydrobromide
IUPAC navn (2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-3-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4-one;hydrobromide
SMIL Br.CN(C)CCN1C(=O)[C@H](O)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(O)cc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deacetyl-O-demethyl Diltiazem Hydrobromide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O3S.BrH/c1-20(2)11-12-21-15-5-3-4-6-16(15)25-18(17(23)19(21)24)13-7-9-14(22)10-8-13;/h3-10,17-18,22-23H,11-12H2,1-2H3;1H/t17-,18+;/m1./s1
Formel vægt 438.0613
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.