missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deacetyl Linezolid Thioacetamide, TRC

Artikelnummer. 30367719
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367719 500 mg
30367397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367719 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD198970500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 216868-57-4
Molekylær formel C16 H20 F N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 353.41
Synonym Linezolid Related Compound B (USP)
IUPAC navn N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]ethanethioamide
SMIL CC(=S)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2

Spécification

Kemisk navn eller materiale (S)-N-{[3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl}thioacetamide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20FN3O3S/c1-11(24)18-9-13-10-20(16(21)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,24)/t13-/m0/s1
Formel vægt 353.1209
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.