missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Deacetyl Ketoconazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deacetyl Ketoconazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26Cl2N4O3/c25-18-1-6-22(23(26)13-18)24(16-29-10-7-28-17-29)32-15-21(33-24)14-31-20-4-2-19(3-5-20)30-11-8-27-9-12-30/h1-7,10,13,17,21,27H,8-9,11-12,14-16H2/t21-,24-/m0/s1 |
| Formel vægt | 488.1382 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?