missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deacetamidine Cyano Dabigatran Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30367347
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367347 10 g
30364980 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367347 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD19565010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 211915-84-3
Molekylær formel C27 H26 N6 O3
Molekylvægt (g/mol) 482.53
Synonym β-Alanine, N-[[2-[[(4-cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, 1-Methyl-2-[((4-cyanophenyl)amino)methyl]-benzimidazole-5-carboxamide N-(2-pyridyl)-N-(2-(ethoxycarbonyl)ethyl), Deacetamidine Cyano Dabigatran Ethyl Ester
IUPAC navn ethyl 3-[[2-[(4-cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoate
SMIL CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc3ccc(cc3)C#N)n2C)c4ccccn4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-[[2-[(4-Cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C27H26N6O3/c1-3-36-26(34)13-15-33(24-6-4-5-14-29-24)27(35)20-9-12-23-22(16-20)31-25(32(23)2)18-30-21-10-7-19(17-28)8-11-21/h4-12,14,16,30H,3,13,15,18H2,1-2H3
Formel vægt 482.2066
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.