Få mere at vide
Deacetamidine Cyano Dabigatran-d3 Ethyl Ester Oxalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deacetamidine Cyano Dabigatran-d3 Ethyl Ester Oxalate |
| CAS | 1794780-07-6 |
| Molekylær formel | C29H25D3N6O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-[[2-[[(4-Cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester Ethanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H26N6O3.C2H2O4/c1-3-36-26(34)13-15-33(24-6-4-5-14-29-24)27(35)20-9-12-23-22(16-20)31-25(32(23)2)18-30-21-10-7-19(17-28)8-11-21;3-1(4)2(5)6/h4-12,14,16,30H,3,13,15,18H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/i2D3; |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1c(CNc2ccc(cc2)C#N)nc3cc(ccc13)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | ethyl 3-[[2-[(4-cyanoanilino)methyl]-1-(trideuteriomethyl)benzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoate;oxalic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 575.59 |
| Formel vægt | 575.2208 |