Få mere at vide
Deacetamide Linezolid Phthalimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[((5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20FN3O5/c23-18-11-14(5-6-19(18)24-7-9-30-10-8-24)25-12-15(31-22(25)29)13-26-20(27)16-3-1-2-4-17(16)21(26)28/h1-6,11,15H,7-10,12-13H2/t15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 425.1387 |
| Procent renhed | >95% |