Få mere at vide
Deacetamide Linezolid Azide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-5-(Azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16FN5O3/c15-12-7-10(1-2-13(12)19-3-5-22-6-4-19)20-9-11(8-17-18-16)23-14(20)21/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/t11-/m0/s1 |
| Formel vægt | 321.1237 |