missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

De-O-ethoxy Tamsulosin, TRC

Artikelnummer. 30352259
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30352259 2.5 g 2.5g
30350041 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352259 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2284952.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2244986-82-9
Molekylær formel C18H24N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 364.46
Synonym (R)-2-Methoxy-5-(2-((2-phenoxyethyl)amino)propyl)benzenesulfonamide
IUPAC navn (R)-2-methoxy-5-(2-((2-phenoxyethyl)amino)propyl)benzenesulfonamide
SMIL O=S(C1=CC(C[C@H](NCCOC2=CC=CC=C2)C)=CC=C1OC)(N)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale De-O-ethoxy Tamsulosin
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C18H24N2O4S/c1-14(20-10-11-24-16-6-4-3-5-7-16)12-15-8-9-17(23-2)18(13-15)25(19,21)22/h3-9,13-14,20H,10-12H2,1-2H3,(H2,19,21,22)/t14-/m1/s1
Formel vægt 364.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.