Få mere at vide
De(methypiperazinyl) Sildenafil Dimer urenhed, TRC
Artikelnummer. 30357436
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357436 25 mg
30355040 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30357436 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23121525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1346603-48-2
Molekylær formel C34H38N8O6S
Molekylvægt (g/mol) 686.78
Synonym 5-[2-Ethoxy-5-[4-[4-ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-4,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)phenyl]sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
SMIL CCCC1=NN(C2=C1NC(=NC2=O)C3=C(C=CC(=C3)S(=O)(=O)C4=CC(=C(C=C4)OCC)C5=NC(=O)C6=C(N5)C(=NN6C)CCC)OCC)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale De(methypiperazinyl) Sildenafil Dimer Impurity
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C34H38N8O6S/c1-7-11-23-27-29(41(5)39-23)33(43)37-31(35-27)21-17-19(13-15-25(21)47-9-3)49(45,46)20-14-16-26(48-10-4)22(18-20)32-36-28-24(12-8-2)40-42(6)30(28)34(44)38-32/h13-18H,7-12H2,1-6H3,(H,35,37,43)(H,36,38,44)