missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
De-guanidine Peramivir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | De-guanidine Peramivir |
| CAS | 229614-37-3 |
| Molekylær formel | C14 H26 N2 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (1S,2S,3R,4R)-3-[(1S)-1-(Acetylamino)-2-ethylbutyl]-4-amino-2-hydroxycyclopentanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26N2O4/c1-4-8(5-2)12(16-7(3)17)11-10(15)6-9(13(11)18)14(19)20/h8-13,18H,4-6,15H2,1-3H3,(H,16,17)(H,19,20)/t9-,10+,11+,12-,13+/m0/s1 |
| SMIL | CCC(CC)[C@H](NC(=O)C)[C@H]1[C@H](N)C[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (1S,2S,3R,4R)-3-[(1S)-1-acetamido-2-ethylbutyl]-4-amino-2-hydroxycyclopentane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.367 |
| Formel vægt | 286.189 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?