Få mere at vide
De(cladinosyl) Clarithromycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | De(cladinosyl) Clarithromycin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H55NO10/c1-12-21-30(8,37)25(35)17(4)22(32)15(2)14-29(7,38-11)26(18(5)23(33)19(6)27(36)40-21)41-28-24(34)20(31(9)10)13-16(3)39-28/h15-21,23-26,28,33-35,37H,12-14H2,1-11H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20+,21-,23+,24-,25-,26-,28+,29-,30-/m1/s1 |
| Formel vægt | 589.3826 |
| Procent renhed | >95% |