Få mere at vide
AGMA DE 70% i WFI Desinfektionsmiddel
Artikelnummer. 30066768
Skift visning
Beholdertype:
Triggerspray
Mængde:
14 x 1 l
Artikelnummer. Beholdertype Mængde
30066768 Triggerspray 14 x 1 l
1 options
Artikelnummer. 30066768 Leverandør AGMA Leverandørnr. 0028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.00 DKK
    1528.25 DKK / Pakke med 14
    Spare 151.75 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Hold dit renrumsmiljø rent og beskyttet med vores 0,2 μm filtrerede højalkohol-desinfektionsløsninger.
De 0,2 μm filtrerede DE 70% i WFI-kvalitetsvand er perfekt som en dokumenteret industristandard biocid i farmaceutiske og hospitalsrenrum.
Trigger-sprays bruges ofte i renrum, og de er en meget omkostningseffektiv metode til rutinemæssig desinfektion, når de bruges sammen med tørre servietter. Designet til brugervenlighed for operatører, der foretrækker en kompakt størrelse af triggerspray.
Alle produkter er fuldt sporbare med tilhørende certificering og med en uåbnet holdbarhed på 2 år.
Perfekt til daglig desinfektion på forskellige overflader, herunder bordplader, instrumenter, handskeklædte hænder og overførte genstande.
  • Effektivitet uafhængigt valideret
  • 0,2 μm filtreret og blandet med WFI-kvalitetsvand - vand med høj renhed
  • Ergonomisk aftrækker med effektiv returmekanisme
  • Fremstillet i renrum af klasse D
  • Fuld sporbarhed med understøttende analyse
  • 2 års holdbarhed
  • Fås også i 500 ml og 1 L triggerspray, 5 L og vådserviet-formater
Tekniske data
Produkttype Denatureret alkohol
Form Flydende spray
Duft Oparfumeret
Sterilitet Ikke-steril
Udseende Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Sammensætning Denatureret ethanol 70% v/v i WFI
Beholdertype Triggerspray
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Ja
Til brug med (applikation) Renrum og/eller kontrollerede miljøer underlagt dine strategier for forureningskontrol
Mængde 14 x 1 l
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DE 70% in WFI Trigger Spray
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Propan-2-ol
Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug.