missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
De(2,3-dihydroxy) Nadolol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-[(5,6,7,8-tetrahydronaphtalen-1-yl)oxy]propan-2-ol Hydrochloride |
| CAS | 15148-92-2 |
| Molekylær formel | C17 H27 N O2 . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenyl)oxy]-, hydrochloride (1:1), 2-Propanol, 1-(tert-butylamino)-3-[(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl)oxy]-, hydrochloride (8CI), 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenyl)oxy]-, hydrochloride (9CI), (2RS)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-[(5,6,7,8-tetrahydronaphtalen-1-yl)oxy]propan-2-ol Hydrochloride, Nadolol Imp. G (EP) as Hydrochloride, 1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-[(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenyl)oxy]-2-propanol hydrochloride, De(2,3-dihydroxy) Nadolol hydrochloride, De(2,3-dihydroxy)nadolol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-17(2,3)18-11-14(19)12-20-16-10-6-8-13-7-4-5-9-15(13)16;/h6,8,10,14,18-19H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2CCCCc12 |
| IUPAC navn | 1-(tert-butylamino)-3-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yloxy)propan-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.86 |
| Formel vægt | 313.1809 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?