Få mere at vide
Novus Biologicals™ DDX42 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18359949 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18359949 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18359949 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00011325T02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål DDX42
Synonym DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 42, DEAD box protein 42, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, RHELPSF3b DEAD box protein, RNA helicase-like protein, RNA helicase-related protein, RNAHPFLJ43179, SF3b125 DEAD-box protein, SF3b125ATP-dependent RNA helicase DDX42, Splicing factor 3B-associated 125 kDa protein
Gen symbol DDX42