missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DDX3-IN-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16471247
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16471247 50 mg -
16455008 10 mg 10mg
16437737 5 mg -
16435766 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16471247 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY121832

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress DDX3-IN-1 (Compound 16f) is a DEAD-box polypeptide 3 (DDX3) inhibitor with CC50s of 50 and 36 μM for HIV and HCV, respectively. Antiviral activity.

DDX3-IN-1 (Compound 16f) is a DEAD-box polypeptide 3 (DDX3) inhibitor with CC50s of 50 and 36 μM for HIV and HCV, respectively. Antiviral activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DDX3-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 1919828-83-3
Farve Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H17N5O
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (406.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=C(N2N=NC(C)=C2)C=C1)NC3=CC=CC=C3C
Molekylvægt (g/mol) 307.35
Formel vægt 307.35
Procent renhed 99.57%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.