Få mere at vide
Abnova™ DDT (Human) Recombinant Protein
Artikelnummer. 16133981
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. 16133981
Brand: Abnova™ H00001652P01.25ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Human DDT full-length ORF ( AAH05971, 1 a.a. - 118 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MPFLELDTNLPANRVPAGLEKRLCAAAASILGKPADRVNVTVRPGLAMALSGSTEPCAQLSISSIGVVGTAEDNRSHSAHFFEFLTKELALGQDRILIRFFPLESWQIGKIGTVMTFL
Tekniske data
Adgangsnummer AAH05971
Gen-id (Entrez) 1652
Navn D-dopachrome tautomerase
Fremstillingsmetode Wheat germ expression system
Kvalitetskontrol test 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mængde 25 μg
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias DDCT
Gen symbol DDT
Arter Wheat Germ (in vitro)
Protein tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt