Få mere at vide
Abnova™ DDT (Human) Recombinant Protein
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
Beskrivelse
- Sequence: MPFLELDTNLPANRVPAGLEKRLCAAAASILGKPADRVNVTVRPGLAMALSGSTEPCAQLSISSIGVVGTAEDNRSHSAHFFEFLTKELALGQDRILIRFFPLESWQIGKIGTVMTFL
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | AAH05971 |
| Gen-id (Entrez) | 1652 |
| Navn | D-dopachrome tautomerase |
| Fremstillingsmetode | Wheat germ expression system |
| Kvalitetskontrol test | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Mængde | 10 μg |
| Opbevaringskrav | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | DDCT |
| Gen symbol | DDT |
| Arter | Wheat Germ (in vitro) |
| Vis mere |