Få mere at vide
Abnova™ DDIT3/FUS DY Translokation FISH sonde
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Beskrivelse
Indeholder
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke. |
| Oversigt | DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | FISH-Ce |
| Gen-id (Entrez) | 1649/2521 |
| Inkluderer | DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe |
| Mængde | 200μ L |
| Form | Væske |