Få mere at vide
DDD85646, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-dichloro-4-(2-piperazin-1-ylpyridin-4-yl)-N-(1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl)benzenesulfonamide |
| CAS | 1215010-55-1 |
| Molekylær formel | C21 H24 Cl2 N6 O2 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | DDD85646, 2,6-Dichloro-4-[2-(1-piperazinyl)-4-pyridinyl]-N-(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24Cl2N6O2S/c1-13-20(14(2)28(3)26-13)27-32(30,31)21-17(22)10-16(11-18(21)23)15-4-5-25-19(12-15)29-8-6-24-7-9-29/h4-5,10-12,24,27H,6-9H2,1-3H3 |
| SMIL | Cc1nn(C)c(C)c1NS(=O)(=O)c2c(Cl)cc(cc2Cl)c3ccnc(c3)N4CCNCC4 |
| IUPAC navn | 2,6-dichloro-4-(2-piperazin-1-ylpyridin-4-yl)-N-(1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 495.425 |
| Formel vægt | 494.106 |